343773
Ossido di deuterio
99.9 atom % D, contains 1 % (w/w) 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid, sodium salt (DSS)
Sinonimo/i:
Acqua pesante, Acqua-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Forma fisica
liquid
contiene
1 % (w/w) 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid, sodium salt (DSS)
tecniche
NMR: suitable
P. eboll.
101.4 °C (lit.)
Punto di fusione
3.8 °C (lit.)
Stringa SMILE
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Applicazioni
- NMR analysis.
- 1HDOSY (Diffusion-Ordered Spectroscopy) NMR experiments.
WGK 3