340480
trans,trans-Farnesyl acetate
95%
Sinonimo/i:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol acetate, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl acetate
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. ebollizione
115-125 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?