254991
Trichlorofluoromethane
≥99.5%
Sinonimo/i:
CFC-11, Fluorotrichloromethane, Freon® 11
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.04 (vs air)
Tensione di vapore
12.85 psi ( 20 °C)
39.17 psi ( 55 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3821 (lit.)
P. eboll.
23.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−111-−110 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1 g/L
Densità
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves