331929
trans,trans-Farnesyl bromide
95%
Sinonimo/i:
trans,trans-1-Bromo-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatriene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. eboll.
100-110 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(CBr)=C(\C)CC\C([H])=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H25Br/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
FOFMBFMTJFSEEY-YFVJMOTDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- S-trans, trans-farnesyl-L-cysteine methylester, a post translational modified amino acid
- umbelliprenin, starting reagent for the synthesis of (±)-farnesiferol A and (±)-farnesiferol C
- prenylated peptides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter