Documenti fondamentali
340219
Sigma-Aldrich
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
96%
Sinonimo/i:
5,6-Dichloronicotinic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.00
Beilstein:
383740
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
164-168 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid is a dihalonicotinic acid.[1]
Applicazioni
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid (5,6-Dichloronicotinic acid) was used in the preparation of 5-chloro-6-iodonicotinic acid by iodine displacement.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Some 2, 5-and 5, 6-dihalonicotinic acids and their precursors. IV.
Setliff FL and Lane JE.
Journal of Chemical and Engineering Data, 21(2), 246-247 (1976)