E33505
Ethyl isonipecotate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl 4-piperidinecarboxylate, Piperidin-4-carboxylic acid ethyl ester
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
204 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- SMN protein modulators
- β-aryl and β-amino-substituted aliphatic esters by rhodium catalyzed tandem double bond migration/conjugate addition
- Nitroethylenediamines by nucleophilic ring opening of nitroimidazolidinone
- RhoA inhibitors for cardiovascular disease therapy
- Saccharin derived Mannich bases as antimicrobials and antioxidants
Reactant for one-pot reductive amination and Suzuki-Miyaura cross coupling of formyl aryl and heteroaryl MIDA boronates
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?