Documenti fondamentali
213047
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid
98%
Scegli un formato
50 G
CHF 53.80
CHF 53.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 53.80
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 53.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
149-150 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
ketone
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8H,(H,17,18)
YWECCEXWKFHHQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid forms complexes with europium and terbium having photoluminescence properties[1].
Applicazioni
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid was used in the preparation of bisphthalazinone monomers, required for the synthesis of phthalazinone containing poly(arylene ether)s, poly(arylene thioether)s and poly(arylene sulfone)s[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>572.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 300 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and characterization of Phthalazinone containing Poly (arylene ether) s, Poly (arylene thioether) s, and Poly (arylene sulfone) s via a novel NC coupling reaction.
Wang SJ, et al.
Macromolecules, 37(1), 60-65 (2004)
Zhao-Ye Li et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 29(11), 2904-2908 (2010-01-28)
Eight complexes of europium and terbium were synthesized, with 2-(4-chloro-benzoyl)benzoic acid as an essential ligand and other three distinct ligands, including 1, 10-phenanthroline, triphenylphosphine oxide and diphenyl sulfoxide, as selective ligands. They were Eu(CBBA)3 (H2O)4, Eu(CBBA)3 (Phen) (H2O)6, Eu(CBBA)3 (TPPO)