456543
2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
2,6-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
209-212 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
SQSYNRCXIZHKAI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3