Documenti fondamentali
334987
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate hydrate
97%
Scegli un formato
500 MG
CHF 298.00
CHF 298.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 298.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24BF4Rh · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.07 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 298.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
165 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.H2O.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;1H2;/q;;-1;;+1/b2*2-1-,8-7-;;;
NYMNQNLSUITCLM-DIURZKMRSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.