Documenti
14694
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Sinonimo/i:
Rhodium(I) tetrafluoroborate 1,5-Cyclooctadiene complex
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24BF4Rh
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Composizione
carbon content, 45.7-49.0%
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
~190 °C (dec.)
Stringa SMILE
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Rhodium complex employed for preparing cationic COD-Rh complexes with phosphine ligands, e.g. for enantioselective hydrogenation; Hydrosilylation
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
U. Nagel et al.
Chemische Berichte, 119, 3326-3326 (1986)
I. Ojima et al.
Tetrahedron, 45, 6901-6901 (1989)
M. Sawamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 9602-9602 (1995)
R. Takeuchi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 3045-3045 (1995)