667412
Pentamethylcyclopentadienyltris (acetonitrile)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Sinonimo/i:
[RuCp*(MeCN)3]PF6
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C10H16.3C2H3N.F6P.Ru/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h6H,1-5H3;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
IYEMDYLFXFMECZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.