Documenti
33420
Sigma-Aldrich
5,6-Diaminouracil sulfate salt
purum, ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine hemisulfate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N4O2 · 0.5H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.16
Beilstein:
3781587
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Residuo alla calcinazione
≤1%
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
Sostituito da