Documenti
D15103
Sigma-Aldrich
5,6-Diaminouracil sulfate
95%
Sinonimo/i:
4,5-Diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N4O2 · xH2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.12 (free base basis)
Beilstein:
3781587
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>260 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(O)nc(O)c1N
InChI
1S/C4H6N4O2.H2O4S/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;1-5(2,3)4/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3