162892
Purpald®
≥99%
Sinonimo/i:
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 4-Amino-5-hydrazino-1,2,4-triazole-3-thiol
Saggio
≥99%
Stato
powder
Punto di fusione
228-230 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
0.5 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy (yellow to yellow brown or orange solution)
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
NNc1nnc(S)n1N
InChI
1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9)
RDIMQHBOTMWMJA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Purpald® was used in purpald assay for determination of bacterial polysaccharides containing substituted or unsubstituted glycol in residues such as glycerol, ribitol, arabinitol, furanosyl galactose and sialic acid.
- It was used as chromogen during the determination of catalase activity in small tissue samples.
- It was used as reagent in determination of formaldehyde.
- It was used for derivatization of neutral monosaccharides during HPLC.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?