Documenti fondamentali
333611
Sigma-Aldrich
6-Phenyl-1-hexanol
97%
Sinonimo/i:
Benzenehexanol
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
154-155 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12/h3,5-6,9-10,13H,1-2,4,7-8,11H2
FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Francisco Torrens
Molecular diversity, 8(4), 365-370 (2004-12-23)
Valence topological charge-transfer (CT) indices are applied to the calculation ofdipole moments. The dipole moments calculated by algebraic and vector semisums of the CT indices are defined. The combination of the CT indices allows the estimation of the dipole moments.
Masahiko Imai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(13), 3788-3795 (2015-04-26)
Obesity is a risk factor associated with several lifestyle-related diseases, for example, diabetes, high blood pressure, hyperlipidemia and cancer. Caffeic acid 2-phenylethyl ester (CAPE, 1), a naturally-occurring compound found in various plants and propolis, which exhibits anti-inflammatory, immunomodulatory and cytotoxic