Documenti
8.18801
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol
(mixture of meso- D- and L-form) for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
208-173-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
395 °C (DIN 51794)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
3.1-11.4 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
P. eboll.
180-182 °C/1013 hPa
Punto di fusione
18-20 °C
Temp. transizione
flash point 96 °C (DIN 51758)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+
OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.000 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup