Documenti fondamentali
663727
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethoxysulfonamide
97%
Sinonimo/i:
2,2,2-Trichloroethyl sulfamate, Sulfamic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4Cl3NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
52-58 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl3NO3S/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2,(H2,6,7,8)
VOKONKGVTXWZJI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... STS(412)
Applicazioni
Nitrogen source in an intermolecular rhodium-catalyzed (662623) amination of C-H bonds.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
Articoli
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.