300349
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
97%
Sinonimo/i:
(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-2,3-Butanediol, (S,S)-2,3-Butanediol, Dextro-2,3-Butanediol, L-(+)-Butane-2,3-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +13°, neat
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
179-182 °C (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?