Documenti
333530
Sigma-Aldrich
2-Bromoallyltrimethylsilane
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-Bromo-3-(trimethylsilyl)propene
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(Br)CH2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.16
Beilstein:
3600686
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. eboll.
82-85 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CC(Br)=C
InChI
1S/C6H13BrSi/c1-6(7)5-8(2,3)4/h1,5H2,2-4H3
LUPQCAARZVEFMT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup