Documenti fondamentali
361747
Sigma-Aldrich
Chlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
Sinonimo/i:
Bis(trimethylsilyl)chloromethane
Scegli un formato
5 G
CHF 125.00
25 G
CHF 471.00
CHF 125.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 125.00
25 G
CHF 471.00
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3Si]2CHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.85
Beilstein:
1736681
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 125.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
57-60 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19ClSi2/c1-9(2,3)7(8)10(4,5)6/h7H,1-6H3
XNJGZHVYPBNLEB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chlorobis(trimethylsilyl)methane can be used as a reagent for the preparation of:
  • Para-bis(trimethylsilyl)ethylstyrene (PBTES) monomer, which is used to synthesize corresponding network polymer of styrene.[1]
  • Bis(trimethylsilyl)methyl magnesium chloride (Grignard reagent), which is used in the synthesis of bis(trimethylsilyl) allyl compounds by reacting with alkenyl bromide via the Kumada coupling reaction.[2]
  • N-[Bis(trimethylsilyl)methyl]heterocumulenes.[3]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Lithium granular, 99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
499811
Lithium
Synthesis of some silyl mono-and polystyrenes with new properties
Assadi, MG and Hosseinzadeh, F
Designed Monomers and Polymers, 13(2), 181-191 (2010)
David R Williams et al.
Organic letters, 8(20), 4393-4396 (2006-09-22)
Allylation reagents, which possess geminal bis-trimethylsilyl substitution, are readily prepared from E- or Z-alkenyl bromides. The reactivity of 3,3-bis(trimethylsilyl)-2-methyl-1-propene (1) is described and predominantly provides ene reactions with aldehydes to give alcohol 2 in the presence of BF3.OEt2. Alternatively, Sakurai
Synthesis and Reactivity of N-[Bis (trimethylsilyl) methyl] heterocumulenes
Barbaro G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(19), 6032-6039 (1995)