Documenti
324523
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH313CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.362 (lit.)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Ethanol solution NIST® SRM® 2897a, nominal mass fraction 2%
NIST2897A
Ethanol solution
Etanolo dried (max. 0.01% H2O)
Supelco
1.00990
Etanolo
Oxalic acid puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
75688
Oxalic acid
Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Ethanol
Paul J Fitzgerald
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
It is well established that a wide range of drugs of abuse acutely boost the signaling of the sympathetic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, where norepinephrine and epinephrine are major output molecules. This stimulatory effect is accompanied by