Documenti
486264
Sigma-Aldrich
Uracil-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-2-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=C1N[13C](=O)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1
ISAKRJDGNUQOIC-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2