Documenti fondamentali
317535
Sigma-Aldrich
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
98%
Sinonimo/i:
Fmoc pentafluorophenyl ester, Fmoc-OPfp
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H11F5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.30
Beilstein:
4594899
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(F)c1F
InChI
1S/C21H11F5O3/c22-15-16(23)18(25)20(19(26)17(15)24)29-21(27)28-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for amino acid protection-activation.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 303-303 (1986)