Documenti fondamentali
129208
Sigma-Aldrich
4-Methoxytriphenylmethyl chloride
97%
Sinonimo/i:
4-Methoxytriphenylchloromethane, 4-Methoxytrityl chloride, p-Anisylchlorodiphenylmethane, p-Monomethoxytrityl chloride, MMT
Scegli un formato
5 G
CHF 48.20
25 G
CHF 126.00
100 G
CHF 455.00
CHF 48.20
Spedizione prevista il27 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 48.20
25 G
CHF 126.00
100 G
CHF 455.00
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4C(C6H5)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.80
Beilstein:
798425
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 48.20
Spedizione prevista il27 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
122-124 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17ClO/c1-22-19-14-12-18(13-15-19)20(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-15H,1H3
OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Selective protecting reagent for primary hydroxyl groups.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Wissner et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(9), 1650-1662 (1992-05-01)
A series of aryl phosphoglyceride (3, 19-61) and bis-aryl phosphate (67-135) antagonists of platelet activating factor (PAF) were prepared. A group of four bifunctional phosphorus reagents (5a-c and 7) were developed that allowed the preparation of these aryl phosphates in
Synthetic Communications, 23, 1239-1239 (1993)
Dongfen Yuan et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 263, 172-184 (2017-03-28)
Leptin is an adipocyte-secreted hormone that is delivered via a specific transport system across the blood-brain barrier (BBB) to the brain where it acts on the hypothalamus receptors to control appetite and thermogenesis. Peripheral resistance to leptin due to its