Documenti fondamentali
755206
Sigma-Aldrich
1,3-Difluoroacetone
97%
Sinonimo/i:
1,3-Difluoro-2-propanone
Scegli un formato
1 G
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 106.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.371
Densità
1.307 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
FCC(=O)CF
InChI
1S/C3H4F2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
124.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)