308811
Metanolo-d4
99.8 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeutero-metanolo
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.8 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (lit.)
Confezionamento
pk of 5 × 0.5 mL
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.025% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.326 (lit.)
P. eboll.
65.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-99 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?