106860
Acetylferrocene
95%
Sinonimo/i:
(Acetylcyclopentadienyl)cyclopentadienyliron, 1-Ferrocenylethanone, Acetoferrocene
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H7O.C5H5.Fe/c1-6(8)7-4-2-3-5-7;1-2-4-5-3-1;/h2-5H,1H3;1-5H;
PHMAOJNZIFULOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A Precursor to synthesize 1-ferrocenylethanol by reduction in the presence of sodium borohydride.
- An electroactive compound along with MgO nanoparticles to modify carbon paste electrode (CPE) that can be used to determine L-cysteine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges