Documenti fondamentali
308684
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic trifluoromethanesulfonic anhydride, Trifluoroacetyl triflate
Scegli un formato
5 G
CHF 183.00
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 183.00
About This Item
Formula condensata:
CF3SO3COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Tensione di vapore
400 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
90%
Stato
liquid
P. ebollizione
62-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O4S/c4-2(5,6)1(10)13-14(11,12)3(7,8)9
FWJGTOABGBFQNT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid may be used in chemical synthesis studies.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4156-4156 (1987)