Documenti fondamentali
307408
Sigma-Aldrich
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) solution
1.5 M in cyclohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22LiNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1.5 M in cyclohexane
Densità
0.816 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li+].C1CCOC1.CC(C)[N-]C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) can be used:
  • As an initiator in the anionic polymerization of D,L-lactide.
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of phenylacetic acid component of muscarinic M3 receptor antagonist.
  • In the synthesis of new sexithiophene derivatives, which are used as electron donor materials in bilayer photovoltaic devices.
Altre note
may contain a small amount of THF and ethylbenzene
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, hearing organs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Diastereoselective synthesis of the acid part of a new muscarinic M3 receptor antagonist
Mitsuya M, et al.
Tetrahedron, 56(51), 9901-9907 (2000)
Synthesis and properties of end-capped sexithiophenes incorporating the ethylene dithiothiophene unit
Mason CR, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(14), 1446-1453 (2005)
Anionic polymerization of D, L-lactide initiated by lithium diisopropylamide
Bhaw-Luximon A, et al.
Polymer, 42(24), 9651-9656 (2001)