Documenti fondamentali
303453
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-coumaranone
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Solubilità
ethyl acetate: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1C(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4,7H
MXSVEBOOHMKMQG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Bromo-2-coumaranone has been tested for allergenicity by murine local lymph-node assay.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J J Hostýnek et al.
Archives of dermatological research, 287(6), 567-571 (1995-01-01)
A structure-activity relationship model for prediction of contact allergenic potential of chemicals had previously been developed. The model had been shown to be able to classify known allergens and nonallergens using data on physicochemical and reactivity parameters of functional groups