124591
2-Coumaranone
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
P. eboll.
248-250 °C (lit.)
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 3.8 g/L at 30 °C
Stringa SMILE
O=C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C