Vai a
E1012
Epibromohydrin
98%
Sinonimo/i:
1-Bromo-2,3-epoxypropane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-525-3
Beilstein/REAXYS Number:
79786
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ether
SMILES string
BrCC1CO1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI key
GKIPXFAANLTWBM-UHFFFAOYSA-N
Application
Epibromohydrin can be used:
  • As an alkylating agent.
  • As a reactant in the multistep synthesis of analogs of febrifugine and P7C3.
  • To synthesize cyclic carbonates by coupling with CO2 in the presence of bis(triphenylphosphine)immium(PPN)-manganese carbonyl catalyst.
  • For the synthesis of triazole-oxazolidinones possessing antibacterial activities.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
192376719838265314
Epibromohydrin 98%
Sigma-Aldrich
E1012
Epibromohydrin
description
98%
description
98%
description
95%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
95%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.532
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.171 g/mL at 25 °C
density
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)