Documenti fondamentali
302392
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 133.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 133.00
About This Item
Formula condensata:
(BrCH2)2CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
60-62 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-9-5(8)4(2-6)3-7/h4H,2-3H2,1H3
USXVPPOARMSYGY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propionate was used in synthesis of sultams and (S)-1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alan Rolfe et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(9), 2198-2203 (2010-04-20)
The synthesis of small organic molecules as probes for discovering new therapeutic agents has been an important aspect of chemical-biology. Herein we report a reagent-based, diversity-oriented synthetic (DOS) strategy to probe chemical and biological space via a "Click, Click, Cyclize"