195707
cis-1,4-Dichloro-2-butene
95%
Sinonimo/i:
(2Z)-1,4-Dichloro-2-butene, (2Z)-1,4-Dichlorobut-2-ene, (Z)-1,4-Dichloro-2-butene, 1,4-Dichloro-cis-2-butene, cis-1,2-Bis(chloromethyl)ethene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. eboll.
152 °C/758 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1-
FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter