Documenti fondamentali
697001
Sigma-Aldrich
Methyl 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline-3-carboxylate
95%
Scegli un formato
1 G
CHF 133.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 133.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
164-168 °C
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-16-11(15)8-9(14)6-4-2-3-5-7(6)10(12)13-8/h2-5,14H,1H3
JCLXQWPJRSUMFT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)