Documenti fondamentali
300632
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-4-chromanone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1cc2OC(C)(C)CC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C13H16O4/c1-13(2)7-9(14)8-5-11(15-3)12(16-4)6-10(8)17-13/h5-6H,7H2,1-4H3
OMWVNQFGCGNZHE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-4-chromanone was used to examine the response of P. sojae zoospores to a wide range of compounds having some structural similarity to genistein and daidzein.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B M Tyler et al.
Applied and environmental microbiology, 62(8), 2811-2817 (1996-08-01)
The zoospores of Phytophthora sojae are chemotactically attracted to the isoflavones genistein and daidzein that are released by soybean roots. In this study we have examined the response of P. sojae zoospores to a wide range of compounds having some