680850
Di-(4-chlorobenzyl)azodicarboxylate
97%
Sinonimo/i:
Bis-(4-chlorobenzyl)azodicarboxylate, DCAD
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
108-112 °C
Gruppo funzionale
azo
chloro
Stringa SMILE
O=C(/N=N\C(OCC1=CC=C(Cl)C=C1)=O)OCC2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C16H12Cl2N2O4/c17-13-5-1-11(2-6-13)9-23-15(21)19-20-16(22)24-10-12-3-7-14(18)8-4-12/h1-8H,9-10H2/b20-19-
UIFGGABIJBWRMG-VXPUYCOJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Amino thioesters via guanidine-catalyzed biomimetic enantioselective decarboxylative Mannich and amination reactions of malonic acid half thioesters
- Hydroacylation reaction of aldehydes in Ionic liquid (IL) medium
- DCAD (di-p-chlorobenzyl azodicarboxylate) for Mitsunobu coupling reactions
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.