N12805
2-Nitrobenzyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
(2-Nitrophenyl)methanol, 2-Nitrobenzenemethanol, o-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
270 °C (lit.)
Punto di fusione
69-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
BWRBVBFLFQKBPT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3