Documenti
298077
Sigma-Aldrich
5-Dodecanolide
99%
Sinonimo/i:
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Beilstein:
1282749
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. eboll.
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Ti-Catalyzed Regiodivergent Openings of Unbiased Epoxides.
Gansauer A, et al.
Synfacts, 2007(06), 0629-0629 (2007)