125598
1,4-Cyclohexanedimethanol
mixture of cis and trans, 99%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, mixture of cis and trans
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5 (vs air)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
584 °F
P. eboll.
283 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC1CCC(CO)CC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
161 °C - closed cup