Documenti fondamentali
W236128
Sigma-Aldrich
δ-Decalactone
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
δ-Decanolactone
Scegli un formato
W236128-SAMPLE-K
CHF 60.80
100 G
CHF 668.00
1 KG
CHF 5’260.00
CHF 60.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W236128-SAMPLE-K
CHF 60.80
100 G
CHF 668.00
1 KG
CHF 5’260.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
2361
Beilstein:
117520
Numero CE:
N° CoE:
621
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.007
NACRES:
NA.21
CHF 60.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
300
400
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−27 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
Stringa SMILE
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
δ-Decalactone is the main flavor compound found in nonfat dry milk[1], evaporated and dried whole milk.[2] It is reported to be responsible for the coconut-like off-flavor in fat-containing dairy products.[3]
Natural occurrence: Sherry, white wine, mango, cassava, loganberry and fresh plum.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Aroma-active components of nonfat dry milk
Karagul-Yuceer Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(6), 2948-2953 (2001)
Gas Chromatographic Analysis of Flavor in Processed Milks1, 2.
Patton S.
The Journal of Dairy Research, 44(2), 207-214 (1961)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 51-51 (1996)
The Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. II. Demonstration of ?-Decalactone in Dried Cream, Dry Whole Milk, and Evaporated Milk1.
Keeney PG & Patton S.
The Journal of Dairy Research, 39(8), 1114-1119 (1956)