Documenti fondamentali
29252
Sigma-Aldrich
Cyclohexene-1-carbonitrile
≥97.0%
Sinonimo/i:
1-Cyanocyclohexene
Scegli un formato
10 ML
CHF 297.00
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 297.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Beilstein:
385837
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
Densità
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4H,1-3,5H2
GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Irradiation of cyclohexene-1-carbonitrile with the full arc of Hanovia 450-W lamp yields bicycle[3.1.0]hexane-1-carbonitrile[1]. Photochemistry of cyclohexene-1-carbonitrile has been investigated[1].
Applicazioni
Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Preparation and photochemistry of cyclohexene-1-carbonitriles.
McCullough JJ and Manning C.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2839-2842 (1978)
Aromatization of cyclohexanecarboxylic acid.
B M Babior et al.
The Journal of biological chemistry, 241(16), 3643-3651 (1966-08-25)