Documenti fondamentali
C103403
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexenylacetonitrile
92%
Sinonimo/i:
1-Cyclohexene-1-acetonitrile
Scegli un formato
10 G
CHF 69.20
CHF 69.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 69.20
About This Item
Formula condensata:
C6H9CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 69.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
92%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
144 °C/90 mmHg (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-6H2
OYEXEQFKIPJKJK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
remainder cyclohexylideneacetonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)