168041
Cyclohexanecarbonitrile
98%
Sinonimo/i:
Cyanocyclohexane, Cyclohexanecarboxylic acid nitrile, Cyclohexanenitrile, Cyclohexyl cyanide, Hexahydrobenzonitrile
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4505 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
11 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
VBWIZSYFQSOUFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?