284637
7-Aminoheptanoic acid
98%
Sinonimo/i:
7-Aminooenanthic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
192-195 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10/h1-6,8H2,(H,9,10)
XDOLZJYETYVRKV-UHFFFAOYSA-N
WGK 2