V209
δ-Valerolactam
98%
Sinonimo/i:
delta-Valerolactam, 2-Piperidone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
256 °C (lit.)
81-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCN1
InChI
1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup