283517
Ethyl 3-fluorobenzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
94-95 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMMIKBXLEWTSJD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 3-fluorobenzoate has been used in the synthesis of [2-(3-fluorophenyl)allyl]trimethylsilane.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Optimisation of the allylsilane approach to C-10 deoxo carba analogues of dihydroartemisinin: synthesis and in vitro antimalarial activity of new, metabolically stable C-10 analogues.
O'Neill PM, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 2682-2689 (2001)