Documenti fondamentali
276820
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide solution
1.0 M in methylene chloride
Scegli un formato
100 ML
CHF 71.70
800 ML
CHF 204.00
CHF 71.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 71.70
800 ML
CHF 204.00
About This Item
Formula condensata:
PBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 71.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.488 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'