Documenti
8.22321
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Phosphorus tribromide, Phosphorus(III) bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Br3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352307
Numero indice EU:
232-178-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.9 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/589 1.6945
P. eboll.
173-175 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-40 °C
Densità
2.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Appearance of substance (visual): clear to light turbid
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.870 - 2.890
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1