Documenti fondamentali
270490
Sigma-Aldrich
2-Propanolo
99.5%, HPLC grade, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
Grado:
HPLC grade
Saggio:
99.5%
tecniche:
HPLC: suitable
P. ebollizione:
82 °C (lit.)
Tensione di vapore:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
2-Propanolo, 99.5%, HPLC grade
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.050% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (completely)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 245 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Propanolo for preparative chromatography Prepsolv&#8482;
Supelco
1.13350
2-Propanolo
Peter C Grayson et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(7), 1922-1932 (2015-04-22)
To discover biomarkers involved in the pathophysiology of antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis (AAV) and to determine whether low-density granulocytes (LDGs) contribute to gene expression signatures in AAV. The source of clinical data and linked biologic specimens was a randomized controlled
Thomas W Winkler et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005378-e1005378 (2015-10-02)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified more than 100 genetic variants contributing to BMI, a measure of body size, or waist-to-hip ratio (adjusted for BMI, WHRadjBMI), a measure of body shape. Body size and shape change as people grow older
Jan Rybniker et al.
Nature communications, 6, 7659-7659 (2015-07-15)
Better antibiotics capable of killing multi-drug-resistant Mycobacterium tuberculosis are urgently needed. Despite extensive drug discovery efforts, only a few promising candidates are on the horizon and alternative screening protocols are required. Here, by testing a panel of FDA-approved drugs in
Swapna Ganapathy et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(46), 16335-16344 (2014-10-24)
Fundamental research into the Li-O2 battery system has gone into high gear, gaining momentum because of its very high theoretical specific energy. Much progress has been made toward understanding the discharge mechanism, but the mechanism of the oxygen evolution reaction
H Dolatshad et al.
Leukemia, 29(5), 1092-1103 (2014-11-28)
The splicing factor SF3B1 is the most commonly mutated gene in the myelodysplastic syndrome (MDS), particularly in patients with refractory anemia with ring sideroblasts (RARS). We investigated the functional effects of SF3B1 disruption in myeloid cell lines: SF3B1 knockdown resulted